Tetraethylorthosilikat (TEOS) 98%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: ortho-Kieselsäuretetraethylester
420360010 420361000
420360010.EA 76 EUR
420360010. 420361000.
Tetraethylorthosilikat (TEOS) 98%, AcroSeal®
Tetraethylorthosilikat (TEOS)
Formel: Si(OC₂H₅)₄
Molecular Weight: 208.33 g/mol
Siedepunkt: 166…169 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –77 °C
Dichte: 0.94 g/cm³
Flammpunkt: 45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009062
CAS-Nummer: 78-10-4
UN: 1292
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03882
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % (ethanol)
Color scale ≤20 APHA