p-Toluolsulfonsäure Monohydrat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Toluol-4-sulfonsäure Monohydrat, 4-Methylbenzolsulfonsäure Monohydrat
421210250 421211000 421215000
ACRO421210250EA 23.9 EUR
ACRO421210250 ACRO421211000 ACRO421215000
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat ACS
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat
Formel: C₇H₈O₃S·1H₂O
Molecular Weight: 190.22 g/mol
Schmelzpunkt: 100…108 °C
Flammpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142137
CAS-Nummer: 6192-52-5
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 12,09671
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Water 9.5 to 11.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Clarity of solution (c=20, water) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %