2-Amino-4'-methoxyacetophenon Hydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methoxyphenacylamine hydrochloride, 2-Amino-4′-methoxyacetophenone hydrochloride
425710010 425710050
ACRO425710010EA 39.3 EUR
ACRO425710010 ACRO425710050
2-Amino-4'-methoxyacetophenon Hydrochlorid 97%
2-Amino-4'-methoxyacetophenon Hydrochlorid
Formel: C₉H₁₂ClNO₂
Molecular Weight: 201.65 g/mol
Schmelzpunkt: 190…193 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00193078
CAS-Nummer: 3883-94-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %