∼50% in Toluol, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
425760010 425765000
ACRO425760010EA 225 EUR
ACRO425760010 ACRO425765000
∼50% in Toluol, technische Qualität
Ethylglyoxylat
Formel: C₄H₆O₃
Siedepunkt: 110 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,032 g/cm³
Flammpunkt: 7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044009
CAS-Nummer: 924-44-7
UN: 1294
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration excess HCl ≥48 % (Aldehyde function)