Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Cbz-Piperidin-4-one, 1-Carbobenzoxy-4-piperidone, 1-Cbz-4-piperidone, 4-Oxo-1-piperidinecarboxylic Acid Benzyl Ester, 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidine
425960050 425960250
ACRO425960050EA 30.7 EUR
ACRO425960050 ACRO425960250
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate 97%
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Formel: C₁₃H₁₅NO₃
Molecular Weight: 233,27 g/mol
Siedepunkt: 114…140 °C (,3 mmHg)
Dichte: 1,185 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673144
CAS-Nummer: 19099-93-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white to light yellow to light orange Powder or solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %