3,3-Diethoxy-1-propanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,3-diethoxypropan-1-ol, 3-hydroxypropionaldehyde diethyl acetal, 1-Propanol,3,3-diethoxy-
426720010 426720050
ACRO426720010EA 49.4 EUR
ACRO426720010 ACRO426720050
3,3-Diethoxy-1-propanol 98%
3,3-Diethoxy-1-propanol
Formel: C₇H₁₆O₃
Siedepunkt: 90…93 °C (14 mmHg)
Dichte: 0,941 g/cm³
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074850
CAS-Nummer: 16777-87-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %