Isoindolin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
426280010 426280050
ACRO426280010EA 82.8 EUR
ACRO426280010 ACRO426280050
Isoindolin 97%
Isoindolin
Formel: C₈H₉N
Siedepunkt: 221 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,05 g/cm³
Flammpunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00605324
CAS-Nummer: 496-12-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to pink to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5710 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %