4-tert-Butylbenzaldehyd 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(tert-Butyl)benzaldehyde
426520010 426520500 426522500
ACRO426520010EA 672 EUR
ACRO426520010 ACRO426520500 ACRO426522500
4-tert-Butylbenzaldehyd 95%
4-tert-Butylbenzaldehyd
Formel: C₁₁H₁₄O
Molecular Weight: 162,23 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,97 g/cm³
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035742
CAS-Nummer: 939-97-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %