3-Chlor-4-formylpyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloroisonicotinaldehyde, 3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Chloropyridine-4-carboxaldehyde
426550010 426550050
ACRO426550010EA 40.8 EUR
ACRO426550010 ACRO426550050
3-Chlor-4-formylpyridin 97%
3-Chlor-4-formylpyridin
Formel: C₆H₄ClNO
Molecular Weight: 141.56 g/mol
Siedepunkt: 225 °C
Schmelzpunkt: 67…68 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06200712
CAS-Nummer: 72990-37-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %