5,6-Dihydro-2H-pyran-2-on 90%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
426640010 426640050 426640250
ACRO426640010EA 63.1 EUR
ACRO426640010 ACRO426640050 ACRO426640250
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-on 90%
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-on
Formel: C₅H₆O₂
Molecular Weight: 98,1 g/mol
Siedepunkt: 103 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,139 g/cm³
Flammpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010439
CAS-Nummer: 3393-45-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %