2-Chlor-4-methoxypyrimidin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
426820010 426820050
ACRO426820010EA 39.3 EUR
ACRO426820010 ACRO426820050
2-Chlor-4-methoxypyrimidin 98%
2-Chloro-4-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂O
Molecular Weight: 144,56 g/mol
Schmelzpunkt: 54…57 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00194055
CAS-Nummer: 22536-63-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 57 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure