(Benzyloxy)essigsäure 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-(Benzyloxy)acetic acid

427080010 427080050
ACRO427080010EA 23.8 EUR
ACRO427080010 ACRO427080050
(Benzyloxy)essigsäure 95%
Benzyloxyacetic acid
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 137…139 °C (,6 mmHg)
Dichte: 1,162 g/cm³
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274211
CAS-Nummer: 30379-55-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR