2-Indolcarbaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Indol-2-carboxaldehyd
427510010
427510050
ACRO427510010EA
109
EUR
ACRO427510010
ACRO427510050
2-Indolcarbaldehyd 97%
2-Indolcarbaldehyd
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145,16 g/mol Schmelzpunkt: 138…142 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03001425 CAS-Nummer: 19005-93-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to tan Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 133 to 143 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |