Ethyl trans-β-methylcinnamate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
428000010 428000050
ACRO428000010EA 47.2 EUR
ACRO428000010 ACRO428000050
Ethyl trans-β-methylcinnamate 97%
Ethyl trans-β-methylcinnamate
Formel: C₁₂H₁₄O₂
Siedepunkt: 142…144 °C (20hPa)
Dichte: 1,042 g/cm³
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053762
CAS-Nummer: 1504-72-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
HPLC ≥94 %