(S,S)-(-)-2,2'-Isopropylidenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline) 97%, 98% ee
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S,S)-(-)-2,2'-(Dimethylmethylene)bis(4-tert-butyl-2-oxazoline), (4S,4'S)-2,2'-(Propane-2,2-diyl)bis(4-(tert-butyl)-4,5-dihydrooxazole), (S,S)-(-)-2,2-Bis(4-tert-butyl-2-oxazolin-2-yl)propane, 2,2'-Isopropylidenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline]
427520010
427522500
ACRO427520010EA
281
EUR
ACRO427520010
ACRO427522500
(S,S)-(-)-2,2'-Isopropylidenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline) 97%, 98% ee
(S,S)-(-)-2,2'-Isopropylidenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline)
Formel:
C₁₇H₃₀N₂O₂ Molecular Weight: 294.44 g/mol Schmelzpunkt: 84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00192243 CAS-Nummer: 131833-93-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 88 to 91 °C |
GC | ≥98.5 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -118° to -122° (20 °C, 589 nm) (c=5, in CHCL3) |