cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaensäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: DHA, Docosa-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-Hexaenoic Acid
427640010 427641000
ACRO427640010EA 649 EUR
ACRO427640010 ACRO427641000
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaensäure 98%
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
Formel: C₂₂H₃₂O₂
Molecular Weight: 328,50 g/mol
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0,95 g/cm³
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00065722
CAS-Nummer: 6217-54-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %