Diphenyl-2-pyridylphosphin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO427660010EA
37.5
EUR
ACRO427660010
ACRO427660050
Diphenyl-2-pyridylphosphin 97%
Diphenyl-2-pyridylphosphine
Formel:
C₁₇H₁₄NP Molecular Weight: 263,28 g/mol Schmelzpunkt: 82…84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00192108 CAS-Nummer: 37943-90-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 86 °C |
Elemental Analysis | 74.85 to 80.27 % C |
Elemental Analysis | 5.17 to 5.55 % H |
Elemental Analysis | 5.1 to 5.6 % N |