Bromessigsäure-N-hydroxysuccinimid-Ester 90%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-bromoacetate, N-(Bromoacetoxy)succinimide, Bromoacetic Acid N-Succinimidyl Ester, Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
427780010
427780050
427782500
ACRO427780010EA
814
EUR
ACRO427780010
ACRO427780050
ACRO427782500
Bromessigsäure-N-hydroxysuccinimid-Ester 90%
Bromessigsäure-N-hydroxysuccinimid-Ester
Formel:
C₆H₆BrNO₄ Molecular Weight: 236,02 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00058571 CAS-Nummer: 42014-51-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥88 % |