(S)-(-)-Menthyltoluol-4-sulfinat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(1R,2S,5R)-(-)-Menthyl (S)-p-toluenesulphinate, (S)-((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl) 4-methylbenzenesulphinate
428110010
428110100
ACRO428110010EA
30.8
EUR
ACRO428110010
ACRO428110100
(S)-(-)-Menthyltoluol-4-sulfinat 98%
(S)-(-)-Menthyltoluol-4-sulfinat
Formel:
C₁₇H₂₆O₂S Molecular Weight: 294,4521 g/mol Schmelzpunkt: 102…104 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00010192 CAS-Nummer: 1517-82-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 100 to 107 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -190° to -204° (20 °C, 589 nm) (c=2,acetone) |