Aluminiumacetat basisch 90%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Aluminium Acetate Monobasic
428190010 428192500
ACRO428190010EA 151 EUR
ACRO428190010 ACRO428192500
Aluminiumacetat basisch 90%
Aluminiumacetat basisch
Formel: C₄H₇AlO₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008688
CAS-Nummer: 142-03-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Aluminium (Al) 15.0 to 18.3 % (ICP)