Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch) 99%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Dipropylene glycol monomethyl ether, 1-((1-Methoxypropan-2-yl)oxy)propan-2-ol
428200010 428200050
ACRO428200010EA 52.2 EUR
ACRO428200010 ACRO428200050
Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch) 99%, rein
Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch)
Formel: C₇H₁₆O₃
Molecular Weight: 148,2001 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0,95 g/cm³
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059604
CAS-Nummer: 34590-94-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 % sum of isomers
Elemental Analysis ≥98.5 %