2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,8,9-Tris(2-methylpropyl)-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane, Triisobutylphosphatrane, 2,8,9-Tri-i-butyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane, [Nitrilotrisethylenetris(isobutylimino)]phosphine
428250010 428250050
ACRO428250010EA 86 EUR
ACRO428250010 ACRO428250050
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane 97%
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane
Formel: C₁₈H₃₉N₄P
Molecular Weight: 342.51 g/mol
Siedepunkt: 110…118 °C (.5 mmHg)
Dichte: 0.964 g/cm³
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840347
CAS-Nummer: 331465-71-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 15.70 to 17.01 % N