Phosphor(V)bromid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Phosphorus pentabromide
428270250 428271000
ACRO428270250EA 81.6 EUR
ACRO428270250 ACRO428271000
Phosphor(V)bromid 95%
Phosphor(V)bromid
Formel: PBr₅
Molecular Weight: 430.49 g/mol
Schmelzpunkt: 105…107 °C (Zers.)
Dichte: 3.61
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011437
CAS-Nummer: 7789-69-7
UN: 2691
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07507
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange to red Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥94 %
Insoluble matter Pass