N-Methyldicyclohexylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N,N-Dicyclohexylmethylamine, N-Cyclohexyl-N-methylcyclohexanamine
428390010 428392500
ACRO428390010EA 219 EUR
ACRO428390010 ACRO428392500
N-Methyldicyclohexylamin 97%
N-Methyldicyclohexylamin
Formel: C₁₃H₂₅N
Molecular Weight: 195.3443 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.921 g/cm³
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014289
CAS-Nummer: 7560-83-0
UN: 2735
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %