Methyl-1-hydroxy-2-naphthoat
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Hydroxy-β-naphthalincarbonsäuremethylester, 1-Hydroxy-2-naphthoesäuremethylester, 1-Hydroxy-β-naphthoesäuremethylester, 1-Hydroxynaphthalin-2-carbonsäuremethylester, 1-Hydroxy-2-naphthalincarbonsäuremethylester
428470010
428470050
ACRO428470010EA
39.9
EUR
ACRO428470010
ACRO428470050
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoat
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoat
Formel:
C₁₂H₁₀O₃ Molecular Weight: 202,21 g/mol Schmelzpunkt: 76…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043823 CAS-Nummer: 948-03-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 74 to 80 °C |
GC | ≥97.5 % |