4-Ethinylpyridinhydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
428490010 428490050
ACRO428490010EA 129 EUR
ACRO428490010 ACRO428490050
4-Ethinylpyridinhydrochlorid 97%
4-Ethynylpyridine hydrochloride
Formel: C₇H₆ClN
Molecular Weight: 139,58 g/mol
Schmelzpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03093912
CAS-Nummer: 352530-29-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
NMR consistent with structure