Methyl cis-11-eicosenoate 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: cis-11-Eicosenoic acid methyl ester, methyl (Z)-icos-11-enoate, (Z)-Methyl icos-11-enoate, (11Z)-11-Icosenoic acid methyl ester
428530010 428530050
ACRO428530010EA 298 EUR
ACRO428530010 ACRO428530050
Methyl cis-11-eicosenoate 99%
Methyl cis-11-eicosenoate
Formel: C₂₁H₄₀O₂
Molecular Weight: 324,549 g/mol
Schmelzpunkt: –15 °C
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00010458
CAS-Nummer: 2390-09-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure