ω-Brom-3-hydroxyacetophenon 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Brom-3'-hydroxyacetophenon, α-Brom-3-hydroxyacetophenon, 2-Brom-1-(3-hydroxyphenyl)ethan-1-on, 3-Hydroxyphenacylbromid
428620010 428620050
ACRO428620010EA 84.4 EUR
ACRO428620010 ACRO428620050
ω-Brom-3-hydroxyacetophenon 96%
ω-Brom-3-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215,05 g/mol
Schmelzpunkt: 70…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05664326
CAS-Nummer: 2491-37-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation -22° to -26° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)