Chlormethly-phenyl-sulfon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: ((Chloromethyl)sulphonyl)benzene, 1-(Chloromethylsulphonyl)benzene, Phenyl Chloromethyl Sulphone
428740050 428740250
ACRO428740050EA 96.9 EUR
ACRO428740050 ACRO428740250
Chlormethly-phenyl-sulfon 99%
Chloromethyl phenyl sulphone
Formel: C₇H₇ClO₂S
Molecular Weight: 190,64 g/mol
Schmelzpunkt: 51…53 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007551
CAS-Nummer: 7205-98-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Free alkali (KOH) ≤1 %