Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) für die HPLC
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methylglycol, Ethylenglycolmonomethylether
428780010 428780025
ACRO428780010EA 103 EUR
ACRO428780010 ACRO428780025
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) für die HPLC
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Formel: C₃H₈O₂
Molecular Weight: 76,1 g/mol
Siedepunkt: 124 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0,96 g/cm³
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002867
CAS-Nummer: 109-86-4
UN: 1188
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Residue after evaporation ≤0.001 %