7-Methoxy-2-naphthol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Methoxynaphthalen-2-ol
428870050 428870250
ACRO428870050EA 35.3 EUR
ACRO428870050 ACRO428870250
7-Methoxy-2-naphthol 97%
7-Methoxy-2-naphthol
Formel: C₁₁H₁₀O₂
Molecular Weight: 174,2000 g/mol
Schmelzpunkt: 116…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075494
CAS-Nummer: 5060-82-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 119 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure