Lithiumtetrahydroborat 10% (w/w) 4 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Lithium tetrahydridoborate, Lithium borohydride
428888000 428881000
428888000.EA 573 EUR
428888000. 428881000.
Lithiumtetrahydroborat 10% (w/w) 4 M in THF, AcroSeal®
Lithiumtetrahydroborat
Formel: H₄BLi
Molecular Weight: 21,78 g/mol
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 274 - 277 °C
Dichte: 0,89 g/cm³
Flammpunkt: –21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011088
CAS-Nummer: 16949-15-8
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Hazy colorless to grey Solution
Strength 3.8 to 4.3 M