Tetrabutylammoniumhydroxid 1 M in Methanol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
428951000 428958000
428951000.EA 74.6 EUR
428951000. 428958000.
Tetrabutylammoniumhydroxid 1 M in Methanol, AcroSeal®
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel: C₁₆H₃₇NO
Molecular Weight: 259,48 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,83 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
UN: 3286
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with HCl 0.95 to 1.10 M