Propylencarbonat, wasserfrei 99.5%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
429261000 429268000
429261000.EA 28.9 EUR
429261000. 429268000.
Propylencarbonat, wasserfrei 99.5%, AcroSeal®
Propylencarbonat
Formel: C₄H₆O₃
Siedepunkt: 240…243 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –49 °C
Dichte: 1,204 g/cm³
Flammpunkt: 116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005385
CAS-Nummer: 108-32-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %