5-Amino-1,4-benzodioxan 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,4-Benzodioxan-5-amine, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-amine
429370010 429370050
ACRO429370010EA 181 EUR
ACRO429370010 ACRO429370050
5-Amino-1,4-benzodioxan 95%
5-Amino-1,4-benzodioxan
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,1626 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03695459
CAS-Nummer: 16081-45-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear brown to purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Sulfite (SO3) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm