4-Bromthiazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
429450010 429450050
ACRO429450010EA 53.2 EUR
ACRO429450010 ACRO429450050
4-Bromthiazol 97%
4-Bromothiazole
Formel: C₃H₂BrNS
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06657592
CAS-Nummer: 34259-99-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %