6-Bromisochinolin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
429460010 429460050
ACRO429460010EA 71.7 EUR
ACRO429460010 ACRO429460050
6-Bromisochinolin 97%
6-Bromoisoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
MDL: MFCD04973299
CAS-Nummer: 34784-05-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
HPLC ≥96.0 %