2-Amino-6-chlorpyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chlorpyridin-2-amin, 6-Chlor-2-pyridylamin
429500010 429500050
ACRO429500010EA 23.5 EUR
ACRO429500010 ACRO429500050
2-Amino-6-chlorpyridin 97%
2-Amino-6-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
Molecular Weight: 128,56 g/mol
Schmelzpunkt: 72…73,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234068
CAS-Nummer: 45644-21-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 75 °C
GC ≥96.0 %