2-Bromothiazole-4-carbaldehyde 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromothiazole-4-carboxaldehyde, 2-Bromo-4-formylthiazole
429540010
429540050
ACRO429540010EA
91.8
EUR
ACRO429540010
ACRO429540050
2-Bromothiazole-4-carbaldehyde 97%
2-Bromothiazole-4-carbaldehyde
Formel:
C₄H₂BrNOS Molecular Weight: 192,03 g/mol Schmelzpunkt: 128…130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115726 CAS-Nummer: 5198-80-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 126 to 130 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
UV | at 250 nm A: ≤0.05 |
Non-volatile matter | ≤0.0003 % |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |
Alkalinity | ≤0.0002 meq/g |