1H-Indazol-5-carbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
429560010 429560050
ACRO429560010EA 74.5 EUR
ACRO429560010 ACRO429560050
1H-Indazol-5-carbonsäure 97%
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162.15 g/mol
Schmelzpunkt: 321…324 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06804570
CAS-Nummer: 61700-61-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder or powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %