2-Amino-5-thiazolcarbonsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Aminothiazole-5-carboxylic acid
429570010
429570050
ACRO429570010EA
119
EUR
ACRO429570010
ACRO429570050
2-Amino-5-thiazolcarbonsäure 95%
2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid
Formel:
C₄H₄N₂O₂S Molecular Weight: 144,1500 g/mol Schmelzpunkt: 182…184 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06203554 CAS-Nummer: 40283-46-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Non-volatile matter | ≤0.001 % |