3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,6-Dihydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-thiopyran, 2-(3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
429610010 429610050
ACRO429610010EA 163 EUR
ACRO429610010 ACRO429610050
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₉BO₂S
Molecular Weight: 226.141 g/mol
Schmelzpunkt: 42…44.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10700154
CAS-Nummer: 862129-81-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %