[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: N-Boc-(carboxymethoxy)amine, Boc-Aoa-OH, (Boc-aminooxy)acetic Acid
429690010 429690050
ACRO429690010EA 56.5 EUR
ACRO429690010 ACRO429690050
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid 98%
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid
Formel: C₇H₁₃NO₅
Molecular Weight: 191.18 g/mol
Schmelzpunkt: 111.5…112 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01632027
CAS-Nummer: 42989-85-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Loss on ignition 24.5 % to 26.5 % (800 °C)
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable