Ethyl-2-nitrobenzoylacetate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Benzenepropanoic acid,2-nitro-b-oxo-, ethyl ester, ethyl 3-(2-nitrophenyl)-3-oxopropanoate, 2-Nitrobenzoylacetic acid ethyl ester
430040010
430040050
ACRO430040010EA
82.3
EUR
ACRO430040010
ACRO430040050
Ethyl-2-nitrobenzoylacetate 97%
Ethyl-2-nitrobenzoylacetate
Formel:
C₁₁H₁₁NO₅ Molecular Weight: 237,211 g/mol Schmelzpunkt: 35…36 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03424821 CAS-Nummer: 52119-39-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear orange to brown Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
GC | ≥98.5 % |