Methyl-2-aminoisonicotinat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO430060050EA 144 EUR
ACRO430060050 ACRO430060010
Methyl-2-aminoisonicotinat 98%
Methyl-2-aminoisonicotinat
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Schmelzpunkt: 145…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039316
CAS-Nummer: 6937-03-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
GC ≥97.5 %