4-Oxazolcarbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Oxazole-4-carboxylic acid
430110010 430110050
ACRO430110010EA 95 EUR
ACRO430110010 ACRO430110050
4-Oxazolcarbonsäure 97%
4-Oxazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₃
Molecular Weight: 113,0715 g/mol
Schmelzpunkt: 141…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797151
CAS-Nummer: 23012-13-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.0 %