2-Chlor-4-fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
430190010 430190050
ACRO430190010EA 66.7 EUR
ACRO430190010 ACRO430190050
2-Chlor-4-fluorphenylboronsäure 97%
2-Chlor-4-fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BClFO₂
Molecular Weight: 174,37 g/mol
Schmelzpunkt: 228…230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02684295
CAS-Nummer: 313545-72-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %