2-Chlor-5-methoxyphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic Acid, 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
430340010
430340050
ACRO430340010EA
50.1
EUR
ACRO430340010
ACRO430340050
2-Chlor-5-methoxyphenylboronsäure 97%
2-Chlor-5-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BClO₃ Schmelzpunkt: 111…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659858 CAS-Nummer: 89694-46-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 109 to 115 °C |
HPLC | ≥96.0 % |