3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 3-Methoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
430430010 430430050
ACRO430430010EA 150 EUR
ACRO430430010 ACRO430430050
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 97%
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BF₃O₃
Molecular Weight: 219.95 g/mol
Schmelzpunkt: 158.4…160.8 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08056362
CAS-Nummer: 871332-97-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 162 °C
HPLC ≥96.0 %