2-Nitrophenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(2-nitrophenyl)boran, (2-Nitrophenyl)metaborsäure, 2-Nitrobenzolboronsäure
430590010 430590050
ACRO430590010EA 67.6 EUR
ACRO430590010 ACRO430590050
2-Nitrophenylboronsäure 97%
2-Nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₆BNO₄
Molecular Weight: 166.93 g/mol
Schmelzpunkt: 147…152 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00161358
CAS-Nummer: 5570-19-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %